Likhetskromatografikolonner, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A-harpiks
Leverandør: Avantor
C789-07EA 9200 NOK
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
Likhetskromatografikolonner, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A-harpiks
Kromatografikolonner
Den rekombinante protein A-harpiksen PROchievA™ fra J.T.Baker® BAKERBOND® gir overlegen dynamisk bindingskapasitet med utmerket alkalisk stabilitet som er knyttet til Avantors patentbeskyttede ligand.
Den nye protein A-harpiksen er utformet for høy ytelse i det kritiske likhetskromatografitrinnet som brukes ved rensing av mAbs, FC-fusjonsproteiner og andre, lignende IgG-liknende molekyler.
BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A-harpiks er konstruert og produsert av Avantor i henhold til de høye standardene som er satt for våre J.T.Baker®-merkede kjemikalier, og kan brukes sammenMore Product Information