COVID-19 IgG/IgM hurtigtest-kassett
Leverandør: SURESCREEN
COVID19
720-2967EA 3325 NOK
720-2967
COVID-19 IgG/IgM hurtigtest-kassett
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
En hurtigtest for kvalitativ deteksjon av antistoffer (IgG and IgM) mot SARS-CoV-2 i fullblod, - serum, eller -plasma. Kun for profesjonell in vitro-diagnostisk bruk.
COVID-19 IgG/IgM hurtigtest-kassett (fullblod/-serum/-plasma) er en hurtig kromatografisk immunoassay for kvalitativ deteksjon av IgG- og IgM-antistoffer mot SARS-CoV-2 i menneskelig fullblod, -serum eller -plasma som en hjelp i diagnostiseringen av primære og sekundære SARS-CoV-2-infeksjoner.
NB: Not for self-testing. The test is intended for professional in vitro diagnostic use by health care professionals only.