Core samplers
Leverandør: BURKLE
5310-0001 5310-0002 5310-0003
331-0374EA 15650 NOK
331-0374 331-0375 331-0376
Core samplers
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Kjerneprøvetakere kan brukes til å ta prøver av bulk-materialer som lett kan sitte fast eller synke sammen under prøvetaking på grunn av deres partikkelform.
  • Rustfritt stål AlSl 316
  • For bulk materialer som kan sette seg fast eller synke sammen
Sammenlignet med standard prøvetakere som kan ta prøver av alle lag, så har ikke den todelte kjerneprøvetakeren noe hulrom hvor medium kan sette seg fast når prøven tas ut. Dette gjør det mulig å ta en skikkelig prøve av pulver og granulat gjennom flere lag, for eksempel glasskuler og metallpulver.