Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Leverandør: Avantor
6059-07EA 4100 NOK
6059-07 6059-25
Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en svak anionutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyPEI™ kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for svak anionutveksling med hydrofilisitet, utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyPEI™ ionutvekslingsharpiks konstrueres og produseres avMore Product Information