Kromatografiharpiks for hydrofob interaksjon i blandet modus (HIC), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Leverandør: Avantor
6064-07EA 4100 NOK
6064-07 6064-25
Kromatografiharpiks for hydrofob interaksjon i blandet modus (HIC), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ kromatografiharpiks for blandet modus for hydrofob interaksjon (HIC) gir forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ blandet modus HIC-medium forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer hydrofob funksjon med svake anoidiske utvekslingssteder, og utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® Poly Hi-Propyl blandet modus HIC-harpiks konstrueres og produseres av Avantor i henhold til de høyeMore Product Information