Flaske, smal hals, med gjenge, DURAN® PROTECT
Leverandør: DWK Life Sciences
218056303 1092676
215-1558EA 1875 NOK
215-1558 215-6115
Flaske, smal hals, med gjenge, DURAN® PROTECT
Flasker Glassflasker
DURAN® PROTECT coated Borosilicate glass 3.3, clear, with or without screw cap.
  • Very good chemical resistance and good heat resistance (max. thermal load 135 °C), constant loads longer than 30 mins should be avoided
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Compressive strength is not increased by the plastic coating
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, med gradering og DIN-gjenger. Uten hellering og skrulokk. Belegget beskytter mot mekaniske skader (riper o.l.) og fungerer som søl og luktMore Product Information