Flasker, smal hals, med standard bakkepropp, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
231652408 231653601 231654409 231655405 231681706 231682402 231683604 231684403 231685408
215-1482EA 200 NOK
215-1482 215-1282 215-1016 215-1483 215-1484 215-1021 215-1020 215-1735 215-1485
Flasker, smal hals, med standard bakkepropp, DURAN®
Flasker Glassflasker
Soda-lime glass, klart eller brunt, med standard slipt skjøt og glasspropp.
  • Gode ​​kjemiske og fysiske egenskaper
  • For bruk i applikasjoner som ikke er forbundet med høye termiske belastninger
  • Stabil og tøff
Tilgjengelig i krystallklart glass eller bruntonet for å beskytte lysfølsomme stoffer.
Sertifiseringer: DIN 12036, ISO 4796