Flasker, vid hals, klar, med GLS 80® gjenger, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 520 NOK
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Flasker, vid hals, klar, med GLS 80® gjenger, DURAN®
Flasker Glassflasker
DURAN®, borosilikatglass 3.3, klar, med skrukorker og helleringer.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, med gradering og spesialutviklede GLS 80® -gjenger. Flasken åpnes og lukkes enkelt med hurtiglukkingsmekanisme. Den 80 mm vide åpningen gjør at flaskene praktisk og sikkert kan fylles og tømmes med pulver, masser, granulater og væsker. Svært god kjemiskMore Product Information