VWR® PUREImage, Papir for renrom
Leverandør: VWR Collection
115-0149EA 2900 NOK
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Papir for renrom
Papir
Renromspapiret er utformet for bruk i renromsmiljøer der det er avgjørende å forhindre kjemisk kontaminasjon og partikkelkontaminasjon.
  • Høy strekkstyrke og god varmebestandighet, noe som gir forbedret effektivitet for kopier og utskrifter
  • Bindingsteknologien i polyetylen gir svært lave nivåer av partikler, ikke-flyktige rester og ekstraherbare ioner
  • Den enestående presisjonsskjæringsteknologien garanterer konsistent størrelse og renhet
  • Papiroverflaten er vasket på begge sider før papiret skjæres til
Produseres i et renrom i ISO-klasse 4 (FED-STD-209EMore Product Information