Tørrismaskiner, SnowPack
Leverandør: BURKLE
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 5325 NOK
474-3110 474-0057
Tørrismaskiner, SnowPack
Tørrismaskiner
Med SnowPack kan brukeren få en tørr istablett med en temperatur på –79° C i løpet av noen minutter, uten komplisert teknologi og uten strøm. Kan monteres på en hvilken som helst kommersiell CO₂-flaske.
  • Perfekt kjølemiddel for transport
  • Tørris er luktfri og enkel å håndtere