Oksygenelektrode, StirrOx® G
Leverandør: WTW
201425
664-0510EA 26150 NOK
664-0510
Oksygenelektrode, StirrOx® G
Elektroder Oksygenelektrode
Selvrørende oksygensonde for samtidig omrøring og måling.
  • Enhåndsbruk for raske seriemålinger
  • Konstant tilstrømning for høy reproduserbarhet
  • Svært lavt egetforbruk av oksygen
  • Temperaturkompensasjon
  • Overvåking av membranlekkasje
Bestillingsinformasjon: Inkluderer kalibreringsbeholderen OxiCal®  -ST.