Jordprøvetakere, Mole
Leverandør: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 13200 NOK
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Jordprøvetakere, Mole
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Svært robust modell med spesialherdede smidde borehoder. For å bestemme jordegenskaper, fuktighet og struktur. Formen på borehodene til Mole gir minimal friksjon ved boring og fjerning av Mole fra jorden. Mole har ulike komponenter. Skaft med 75 cm stang, forlengelsesstang på 100 cm som brukes ved behov, og ett av sju ulike borehoder, alle utformet for ulike typer jord. Komponentene kan kombineres uten problemer. Forlengelsesstengene kan utvide arbeidsdybden for Mole ned til 5 m. Bestill borehodene separat.
  • Minimalt fysisk krevende