Jordprøvetakere, Puerkhauer
Leverandør: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 11175 NOK
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Jordprøvetakere, Puerkhauer
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Svært robust prøvetaker for tung og steinete jord. Modellen med 1000 mm lang sylinder har en konisk avsmalnet 60 cm spiss som gjør det mye enklere å trekke ut den innførte prøvetakeren.
  • Dybdegradering med inndelinger på 10 cm
  • Håndtak til å sette på, med sklisikkert plastgrep
  • Forsterket støthode