Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Leverandør: Merck
1.14693.0001
1.14693.0001EA 3255 NOK
1.14693.0001
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Miljø testkit
PhotoCheck-testsettet er utformet for testing av bølgelengdenøyaktigheten på alle Merck-fotometre og -spektrofotometre. Det kan brukes som en sekundær standard for å teste instrumenter i henhold til DIN/ISO 9000 og ISO 14000. De stabile fargeløsningene kan brukes til å teste disse fotometerfiltrene og bølgelengdeinnstillingene: 445 og 446 nm, 520 og 525 nm og 690 nm. Bølgelengdenøyaktighet og lineæritet blir kontrollert med fire løsninger per bølgelengde. Sporbarheten til internasjonale standarder for disse testløsningene er garantert ved å undersøke dem i et referansefotometer som blir kontrollert opp mot primærstandarden (NIST-standard). Disse verdiene er utførlig dokumentert og er inkludert i settet.