Mikroplateleser, Multiskan FC
Leverandør: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 79925 NOK
736-0355 736-0356
Mikroplateleser, Multiskan FC
Mikroplatelesere
Multiskan FC er et kompakt, pålitelig og robust mikroplate-fotometer som kan lese av 96-brønners plater for en lang rekke bruksområder. Det gir rask og nøyaktig måling med utmerket linearitet. En modell i denne serien er utstyrt med en inkubator som gir temperaturkontroll på opptil 50 °C, og som har kapasitet til å lese 384-brønners plater. Det tar bare 6 sekunder å måle en plate med 96 brønner og 12 sekunder å måle en plate med 384 brønner. Spektralområdet på 340 til 850 nm gjør at Multiskan FC passer til bruksområder fra enzymkinetikk til Lowry-analyser.
  • Brukervennlig,