2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 3000 NOK
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vandig løsning
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Smeltepunkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01941547
CAS-nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %