(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100 297060010
ACRO297060100EA 2125 NOK
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Kokepunkt: 102…106 °C (,2hPa)
Smeltepunkt: 55…59 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00213364
CAS-nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤2