(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
A1359-1G A1359-25G A1359-5G
TCIAA1359-1GEA 310 NOK
TCIAA1359-1G TCIAA1359-25G TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00213364
CAS-nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbd73eaae3cc10bca80305b705c2d1d4b82988f5&vid=fbd73eaae3cc10bca80305b705c2d1d4b82988f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C