9-Phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Phenylcarbazole
P1492-1G P1492-25G P1492-5G
TCIAP1492-1GEA 230 NOK
TCIAP1492-1G TCIAP1492-25G TCIAP1492-5G
9-Phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
9-Phenylcarbazole
Formel: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30 g/mol
MDL nummer: MFCD00004965
CAS-nummer: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a64f6211aca4d5795207a9ccccdba92673486356&vid=a64f6211aca4d5795207a9ccccdba92673486356&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 95.0 deg-C