1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
T2617-25G T2617-5G
TCIAT2617-25GEA 635 NOK
TCIAT2617-25G TCIAT2617-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Kokepunkt: 125°C
MDL nummer: MFCD00190247
CAS-nummer: 63074-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c01e125f0661116ee7dfe223f819e1456990b0&vid=91c01e125f0661116ee7dfe223f819e1456990b0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %