3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
5-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
278730050
278730250
ACRO278730050EA
760
NOK
ACRO278730050
ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formel:
C₁₂H₅NO₅ MW: 243,1718 g/mol Smeltepunkt: 247…254 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006926 CAS-nummer: 3027-38-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |