7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0508-25ML E0508-5ML
TCIAE0508-25MLEA 18850 NOK
TCIAE0508-25ML TCIAE0508-5ML
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (by GC)
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 13°C
MDL nummer: MFCD00082342
CAS-nummer: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&vid=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %