3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2677-1G B2677-5G
TCIAB2677-1GEA 1225 NOK
TCIAB2677-1G TCIAB2677-5G
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene
Formel: C₁₂H₁₁BrS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08276302
CAS-nummer: 362513-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f06cacc6d83e3238b8f42a66f9bdec55541dca4&vid=9f06cacc6d83e3238b8f42a66f9bdec55541dca4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %