Dimethylethoxysilane 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
392000250 392000050 392001000
ACRO392000250EA 1250 NOK
ACRO392000250 ACRO392000050 ACRO392001000
Dimethylethoxysilane 94%
Dimethylethoxysilane
Formel: C₄H₁₂OSi
MW: 104.23 g/mol
Flash punkt: –5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026750
CAS-nummer: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
FN: 1993
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %