Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Samarium (II) iodide
S0494-25ML S0494-100ML
TCIAS0494-25MLEA 700 NOK
TCIAS0494-25ML TCIAS0494-100ML
Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Samarium diiodide
Formel: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00058873
CAS-nummer: 32248-43-4
FN: 2056
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,08349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f03330a2e6f1b2f65b304b6193016c93a52f21&vid=479327030d1961e96611f2bab01da4b391c885fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Titration) 0.075 to 0.105 mol/L