Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010 368280050
ACRO368280010EA 1050 NOK
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Smeltepunkt: 227…230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010431
CAS-nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %