3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
B1654-1G B1654-5G B1654-25G
TCIAB1654-1GEA 245 NOK
TCIAB1654-1G TCIAB1654-5G TCIAB1654-25G
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formel: C₆H₁₁BrSi
MW: 191,14 g/mol
Flash punkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00134460
CAS-nummer: 38002-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339e7d1b415cea27f172c09818e5596362621ad1&vid=339e7d1b415cea27f172c09818e5596362621ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %