2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
M0439-500G M0439-25G
TCIAM0439-500GEA 4175 NOK
TCIAM0439-500G TCIAM0439-25G
2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)benzothiazole
Formel: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
Kokepunkt: 177°C
MDL nummer: MFCD00005784
CAS-nummer: 615-22-5
EINECS: 210-417-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&vid=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency