Phenyl glycidyl ether 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Glycidyl phenyl ether
135350500
135352500
ACRO135350500EA
840
NOK
ACRO135350500
ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Kokepunkt: 245 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 3,5 °C Tetthet: 1,1 g/cm³ Flash punkt: 115 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005133 CAS-nummer: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 ADR: 6.1, |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |