Ethyl isocyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0562-25G I0562-5G
TCIAI0562-25GEA 2625 NOK
TCIAI0562-25G TCIAI0562-5G
Ethyl isocyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Ethyl isocyanoacetate
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 84°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&vid=629847c0be04954b5f444636624e7e6383dc0fff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %