4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010
367540050
ACRO367540010EA
1150
NOK
ACRO367540010
ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄ MW: 250,099 g/mol Smeltepunkt: 101…106 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD02093723 CAS-nummer: 269410-22-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |