5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2215-1G B2215-5G
TCIAB2215-1GEA 325 NOK
TCIAB2215-1G TCIAB2215-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
MDL nummer: MFCD00672950
CAS-nummer: 121554-10-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6169aeb43ed6607134f39a9c1d438bf2af507cc&vid=e6169aeb43ed6607134f39a9c1d438bf2af507cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C