Methyl-3-formylbenzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-formylbenzoate
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 785 NOK
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Smeltepunkt: 48…55 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00189379
CAS-nummer: 52178-50-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %