4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
209480050
209480250
ACRO209480050EA
350
NOK
ACRO209480050
ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,25 g/mol Smeltepunkt: 60…64 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003326 CAS-nummer: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Pink to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |