Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Bis(2-methoxyethyl) phthalate
P0965-25G
P0965-500G
TCIAP0965-25GEA
220
NOK
TCIAP0965-25G
TCIAP0965-500G
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (by GC)
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formel:
C₁₄H₁₈O₆ MW: 282,29 g/mol Kokepunkt: 340°C Flash punkt: 185°C |
MDL nummer:
MFCD00042842 CAS-nummer: 117-82-8 EINECS: 204-212-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |