4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
F0641-1G F0641-5G
TCIAF0641-1GEA 595 NOK
TCIAF0641-1G TCIAF0641-5G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,1637 g/mol
MDL nummer: MFCD00143236
CAS-nummer: 119396-88-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5933dd5f8863b3000df6e523a95e176a2f347b7&vid=b5933dd5f8863b3000df6e523a95e176a2f347b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C