Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
M1908-25G M1908-5G
TCIAM1908-25GEA 3375 NOK
TCIAM1908-25G TCIAM1908-5G
Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-iodsalicylate
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
MDL nummer: MFCD06797864
CAS-nummer: 18179-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&vid=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C