Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
B22048.09
B22048.18
B22048.09EA
680
NOK
B22048.09
B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99%
CAS No.: 4068-75-1
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 75-78°
MDL No.: MFCD00016462
Formel:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol Smeltepunkt: 75…78 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00016462 CAS-nummer: 4068-75-1 |