4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0695-1G I0695-5G
TCIAI0695-1GEA 2375 NOK
TCIAI0695-1G TCIAI0695-5G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (by GC)
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄F₅IS
MW: 330,600 g/mol
Kokepunkt: 52°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788514
CAS-nummer: 286947-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&vid=d40b96c6741213a0946591200aa4081d5574d1e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C