2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010 379420050
ACRO379420010EA 445 NOK
ACRO379420010 ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Smeltepunkt: 134…138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00130246
CAS-nummer: 2587-00-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 142 °C
GC ≥97.5 %