2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
270810250 270810050 270811000
ACRO270810250EA 2025 NOK
ACRO270810250 ACRO270810050 ACRO270811000
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134165
CAS-nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %