Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
A1637-25G
A1637-250G
A1637-5G
TCIAA1637-25GEA
755
NOK
TCIAA1637-25G
TCIAA1637-250G
TCIAA1637-5G
Thiophene-2-ethylamine ≥98.0% (by GC)
Thiophene-2-ethylamine
Formel:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Kokepunkt: 201°C Flash punkt: 88°C |
MDL nummer:
MFCD00051495 CAS-nummer: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 FN: 2735 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |