Thiophene-2-methylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
205570250 205571000
ACRO205570250EA 2200 NOK
ACRO205570250 ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Formel: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Kokepunkt: 95…99 °C (28 mmHg)
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005460
CAS-nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %