4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3842-1G
D3842-25G
D3842-5G
TCIAD3842-1GEA
310
NOK
TCIAD3842-1G
TCIAD3842-25G
TCIAD3842-5G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₂Br₂N₂S MW: 293,97 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00658844 CAS-nummer: 15155-41-6 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 187.0 to 191.0 deg-C |