Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vannfri
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
268630010
268632500
268630050
ACRO268630010EA
18200
NOK
ACRO268630010
ACRO268632500
ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vannfri
Rhodium(II) acetate dimer
Formel:
C₈H₁₂O₈Rh₂ MW: 441,987 g/mol Smeltepunkt: 205 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003538 CAS-nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 46 % (Rh) |