Rhodium(II) acetate dimer
Leverandør: TCI
Synonymer: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
R0069-1G R0069-100MG
TCIAR0069-1GEA 11075 NOK
TCIAR0069-1G TCIAR0069-100MG
Rhodium(II) acetate dimer
Rhodium(II) acetate dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441.987 g/mol
MDL nummer: MFCD00003538
CAS-nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&vid=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 20.50 to 22.70 %