4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Fomepizole
206970010 206970050 206970250
ACRO206970010EA 1100 NOK
ACRO206970010 ACRO206970050 ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 99…100 °C (6 mmHg)
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005245
CAS-nummer: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %