4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Fomepizole
M0774-1G M0774-5G
TCIAM0774-1GEA 220 NOK
TCIAM0774-1G TCIAM0774-5G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 207°C
MDL nummer: MFCD00005245
CAS-nummer: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Merck Indeks: 14,04226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&vid=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %