2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 230 NOK
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Flash punkt: 77°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00022490
CAS-nummer: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %