Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050
264340250
ACRO264340050EA
290
NOK
ACRO264340050
ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formel:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,16 g/mol Kokepunkt: 166 °C (760 mmHg) Tetthet: 1,06 g/cm³ Flash punkt: 65 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00010650 CAS-nummer: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |